Anti-KLHL7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5935R-CY5
BOSSBS-5935R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5935R-CY5
Anti-KLHL7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Substrate-specific adapter of a BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin ligase complex. The BCR(KLHL7) complex acts by mediating ubiquitination and subsequent degradation of substrate proteins. Probably mediates 'Lys-48'-linked ubiquitination.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KLHL7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité