Anti-LMO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-5938R-A488
BOSSBS-5938R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5938R-A488
Anti-LMO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
LIM domain only 3 (LMO3) belongs to the rhombotin family of cysteine-rich LIM domain oncogenes. It is transcribed mainly in the brain. It interacts with the neuronal transcription factor, HEN2, and acts as an oncogene in neuroblastoma.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LMO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité