Anti-PBOV1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5939R-A750
BOSSBS-5939R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5939R-A750
Anti-PBOV1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene is overexpressed in prostate and breast cancer.
Type: Primary
Antigen: PBOV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-130/135
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité