Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD54B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5940R-CY5.5
BOSSBS-5940R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5940R-CY5.5
Anti-RAD54B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily. It shares similarity with Saccharomyces cerevisiae RAD54 and RDH54, both of which are involved in homologous recombination and repair of DNA. This protein binds to double-stranded DNA, and displays ATPase activity in the presence of DNA. This gene is highly expressed in testis and spleen, which suggests active roles in meiotic and mitotic recombination. Homozygous mutations of this gene were observed in primary lymphoma and colon cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD54B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité