Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5941R
BOSSBS-5941REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-5941R
Anti-RRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RRAS2 (Related RAS viral oncogene homolog 2) is a member of the Ras superfamily. It is a GTP binding protein with GTPase activity. It might transduce growth inhibitory signals across the cell membrane, exerting its effect through an effector shared with the Ras proteins. RRAS2 has high oncogenic potential and is mutated in some human tumors and overexpressed in breast cancer cell lines.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RRAS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité