Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERINC3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5942R-FITC
BOSSBS-5942R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5942R-FITC
Anti-SERINC3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
TDE1, tumor differentially expressed protein 1, is a multi-pass membrane protein also known as serine incorporator 3. Also found on the membranes of the Golgi apparatus within cells, TDE1 is highly expressed in neuronal populations but is also found in thymus, kidney, liver and testis. Expression levels of TDE1 in tumors can be as much as tenfold the amount found in normal tissue of the same type. This increased expression implicates TDE1 as being involved in the cellular transformation from normal to malignant tissue. It is believed TDE1 contributes to oncogenesis by partially protecting cells from serum starvation and etoposide-induced apoptosis. The mechanism through which TDE1 protects cells is poorly understood, but may involve aberrant methylation of TDE1 complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERINC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité