Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF56 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5949R-A750
BOSSBS-5949R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5949R-A750
Anti-RNF56 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from specific E2 ubiquitin-conjugating enzymes, and transfers it to substrates, generally promoting their degradation by the proteasome. Negatively regulates TCR (T-cell receptor), BCR (B-cell receptor) and FCER1 (high affinity immunoglobulin epsilon receptor) signal transduction pathways. In naive T-cells, inhibits VAV1 activation upon TCR engagement and imposes a requirement for CD28 costimulation for proliferation and IL-2 production. Also acts by promoting PIK3R1/p85 ubiquitination, which impairs its recruitment to the TCR and subsequent activation. In activated T-cells, inhibits PLCG1 activation and calcium mobilisation upon restimulation and promotes anergy. In B-cells, acts by ubiquitinating SYK and promoting its proteasomal degradation. Slightly promotes SRC ubiquitination. May be involved in EGFR ubiquitination and internalisation. May be functionally coupled with the E2 ubiquitin-protein ligase UB2D3.

Type: Primary
Antigen: RNF56
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/982
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité