Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5952R-A488
BOSSBS-5952R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5952R-A488
Anti-POMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
POMT1 (Protein O mannosyl transferase 1) is a multipass membrane protein that is found in the endoplasmic reticulum. POMT1 catalyses the transfer of mannosyl residues to the hydroxyl groups of serine or threonine residues. Enzymatic activity is dependent on co expression of POMT1 with POMT2. Defects in the POMT1 gene are associated with Walker-Warburg syndrome (WWS), a congential muscular dystrophy that is associated with mental retardation and is usually lethal within the first few months of life. Other defects in the POMT1 gene result in limb girdle muscular dystrophy type 2K (LGMD2K), which is associated with mild mental retardation. Studies in Drosophila suggest that mutation of POMT1 alters the efficacy of synaptic transmission and a change in subunit composition of post synaptic glutamate receptors at the neuromuscular junction. Missense mutations in POMT1 have been associated with glioneuronal and glial brain tumours.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité