Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHCE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5956R
BOSSBS-5956REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5956R
Anti-RHCE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Rh blood group system is the second most clinically significant of the blood groups, second only to ABO. It is also the most polymorphic of the blood groups, with variations due to deletions, gene conversions, and missense mutations. The Rh blood group includes this gene which encodes both the RhC and RhE antigens on a single polypeptide and a second gene which encodes the RhD protein. The classification of Rh-positive and Rh-negative individuals is determined by the presence or absence of the highly immunogenic RhD protein on the surface of erythrocytes. A mutation in this gene results in amorph-type Rh-null disease. There are thirteen named isoforms.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RHCE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité