Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Styk1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5957R-A750
BOSSBS-5957R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5957R-A750
Anti-Styk1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Probable tyrosine protein-kinase, which has strong transforming capabilities on a variety of cell lines. When overexpressed, it can also induce tumor cell invasion as well as metastasis in distant organs. May act by activating both MAP kinase and phosphatidylinositol 3'-kinases (PI3K) pathways (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Styk1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/422
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité