Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5958R-CY5
BOSSBS-5958R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5958R-CY5
Anti-AFF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Proto-oncogene AF-4 (or FEL) is a product of a chromosomal aberration of the human gene AFF1, which is associated with acute leukemias. The fusion of AF-4 on chromosome band 4q21 with the mixed lineage leukemia (MLL or HRX) gene on 11q23 results in a MLL-AF-4 chimeric transcription factor in which AF-4 contributes transcriptional effector properties and requires cell-specific accessory factors. MLL is involved in several chromosomal translocations associated with acute myeloid and lymphoid leukemia. The MLL-AF-4 fusion protein is expressed in all normal hematopoietic cells. The expression of MLL-AF-4 influences the production of protein cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKN1B), suggesting that inhibition of MLL-AF-4 expression may be a powerful and highly specific treatment of chemotherapy-resistant leukemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AFF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité