Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTCFL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5962R
BOSSBS-5962REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5962R
Anti-CTCFL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Testis-specific DNA binding protein responsible for insulator function, nuclear architecture and transcriptional control, which probably acts by recruiting epigenetic chromatin modifiers. Plays a key role in gene imprinting in male germline, by participating in the establishment of differential methylation at the IGF2/H19 imprinted control region (ICR). Directly binds the unmethylated H19 ICR and recruits the PRMT7 methyltransferase, leading to methylate histone H4 'Arg-3' to form H4R3sme2. This probably leads to recruit de novo DNA methyltransferases at these sites (By similarity). Seems to act as tumor suppressor. In association with DNMT1 and DNMT3B, involved in activation of BAG1 gene expression by binding to its promoter. Required for dimethylation of H3 lysine 4 (H3K4me2) of MYC and BRCA1 promoters.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CTCFL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité