Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5973R-A350
BOSSBS-5973R-A350EA 915 EUR InStock
BOSSBS-5973R-A350
Anti-SIRT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
NAD-dependent protein deacetylase that specifically mediates deacetylation of histone H3 at 'Lys-18' (H3K18Ac). In contrast to other histone deacetylases, displays selectivity for a single histone mark, H3K18Ac, directly linked to control of gene expression. H3K18Ac is mainly present around the transcription start site of genes and has been linked to activation of nuclear hormone receptors. SIRT7 thereby acts as a transcription repressor. Moreover, H3K18 hypoacetylation has been reported as a marker of malignancy in various cancers and seems to maintain the transformed phenotype of cancer cells. These data suggest that SIRT7 may play a key role in oncogenic transformation by suppresses expression of tumor suppressor genes by locus-specific deacetylation of H3K18Ac at promoter regions. Also required to restore the transcription of ribosomal RNA (rRNA) at the exit from mitosis: promotes the association of RNA polymerase I with the rDNA promoter region and coding region. Stimulates transcription activity of the RNA polymerase I complex. May also deacetylate p53/TP53 and promotes cell survival, however such data need additional confirmation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(IHC-F)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIRT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité