Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMYD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5974R-A750
BOSSBS-5974R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5974R-A750
Anti-SMYD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SMYD3 is a gene that is over-expressed in the majority of colorectal carcinomas and hepatocellular carcinomas. SMYD3 forms a complex with RNA polymerase II through an interaction with the RNA helicase HELZ and transactivates a set of genes that included oncogenes, homeobox genes and genes associated with cell-cycle regulation. SMYD3 binds to a motif, 5'-CCCTCC-3', present in the promoter region of downstream genes such as Nkx2.8. The SET domain of SMYD3 shows histone H3-lysine 4 (H3-K4)-specific methyltransferase activity, which is enhanced in the presence of the heat-shock protein HSP90A.

Type: Primary
Antigen: SMYD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/428
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité