Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5977R-A350
BOSSBS-5977R-A350EA 915 EUR InStock
BOSSBS-5977R-A350
Anti-MAF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Acts as a transcriptional activator or repressor. Involved in embryonic lens fiber cell development. Recruits the transcriptional coactivators CREBBP and/or EP300 to crystallin promoters leading to up-regulation of crystallin gene during lens fiber cell differentiation. Activates the expression of IL4 in T helper 2 (Th2) cells. Increases T-cell susceptibility to apoptosis by interacting with MYB and decreasing BCL2 expression. Together with PAX6, transactivates strongly the glucagon gene promoter through the G1 element. Activates transcription of the CD13 proximal promoter in endothelial cells. Represses transcription of the CD13 promoter in early stages of myelopoiesis by affecting the ETS1 and MYB cooperative interaction. Involved in the initial chondrocyte terminal differentiation and the disappearance of hypertrophic chondrocytes during endochondral bone development. Binds to the sequence 5'-[GT]G[GC]N[GT]NCTCAGNN-3' in the L7 promoter. Binds to the T-MARE (Maf response element) sites of lens-specific alpha- and beta-crystallin gene promoters. Binds element G1 on the glucagon promoter. Binds an AT-rich region adjacent to the TGC motif (atypical Maf response element) in the CD13 proximal promoter in endothelial cells (By similarity). When overexpressed, represses anti-oxidant response element (ARE)-mediated transcription. Involved either as an oncogene or as a tumor suppressor, depending on the cell context. Binds to the ARE sites of detoxifying enzyme gene promoters.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité