Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p107 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5981R-A647
BOSSBS-5981R-A647EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5981R-A647
Anti-p107 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
p107 is a tumor suppressor protein that appears to be involved in cell cycle regulation, as it is phosphorylated in the S to M phase transition and is dephosphorylated in the G1 phase of the cell cycle. Both the RB1 protein and the product of this gene can form a complex with adenovirus E1A protein and SV40 large T-antigen, with the SV40 large T-antigen binding only to the unphosphorylated form of each protein. In addition, both proteins can inhibit the transcription of cell cycle genes containing E2F binding sites in their promoters. Due to the sequence and biochemical similarities with the RB1 protein, it is thought that the protein encoded by this gene may also be a tumor suppressor. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: p107
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité