Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APEH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5983R-A555
BOSSBS-5983R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5983R-A555
Anti-APEH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
AARE (Acylamino-acid-releasing enzyme) is also known as Acyl-peptide hydrolase. It catalyzes the hydrolysis of the terminal acetylated amino acid preferentially from small acetylated peptides. The acetyl amino acid formed by this hydrolase is further processed to acetate and a free amino acid by an aminoacylase. It can play an important role in destroying oxidatively damaged proteins in living cells. Deletions of this gene locus corresponding to the protein are found in various types of carcinomas, including small cell lung carcinoma and renal cell carcinoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APEH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité