Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARMCX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5990R-A647
BOSSBS-5990R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5990R-A647
Anti-ARMCX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene encodes a member of the ALEX family of proteins which may play a role in tumor suppression. The encoded protein contains a potential N-terminal transmembrane domain and a single Armadillo (arm) repeat. Other proteins containing the arm repeat are involved in development, maintenance of tissue integrity, and tumorigenesis. This gene is closely localized with other family members on the X chromosome. Three transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARMCX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité