Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5993R
BOSSBS-5993REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5993R
Anti-BEX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The brain-expressed X-linked (Bex) family of proteins is expressed in the central nervous system, with highest levels detected in cerebellum, temporal lobe and pituitary tissues. Bex1 plays an important role in neuronal differentiation in response to nerve growth factor (NGF), as well as in cell cycle progression. Bex1 is a highly ubiquitinated protein and acts as a link between the cell cycle and neurotrophic factor signaling. Bex2 interacts with LMO2, thereby regulating the transcriptional activity of a DNA-binding complex. Bex1 and Bex 2 are widely expressed outside of the central nervous system with high expression in the liver. Bex1 and Bex2 shuttle between the cytoplasm and the nucleus. Though the role of Bex1 is largely unknown, it may function by coordinating internal cellular states with the ability of cells to respond to external signals.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BEX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité