Anti-CADM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5997R-CY5.5
BOSSBS-5997R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5997R-CY5.5
Anti-CADM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in the cell-cell adhesion. Has calcium- and magnesium-independent cell-cell adhesion activity. May have tumor-suppressor activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CADM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité