Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6000R-HRP
BOSSBS-6000R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6000R-HRP
Anti-DACH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
DACH1 is similar to the Drosophila melanogaster dachshund gene, which encodes a nuclear factor essential for determining cell fates in the eye, leg, and nervous system of the fly. It is a member of the Ski gene family and is thought to be involved in eye development. Four alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene. (from Entrez gene). DACH1 has also been found to inhibit oncogene-mediated breast tumor growth via downregulation of cyclin D1. Expression of DACH1 has been found to inversely correlate with metastasis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DACH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité