Anti-EXTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6005R-CY3
BOSSBS-6005R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6005R-CY3
Anti-EXTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
EXTL2 is a glycosyltransferase required for the biosynthesis of heparan-sulfate and is responsible for the alternating addition of beta-1-4-linked glucuronic acid (GlcA) and alpha-1-4-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) units to nascent heparan sulfate chains.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EXTL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité