Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GADD45GIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6008R
BOSSBS-6008REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6008R
Anti-GADD45GIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acts as a negative regulator of G1 to S cell cycle phase progression by inhibiting cyclin-dependent kinases. Inhibitory effects are additive with GADD45 proteins but occurs also in the absence of GADD45 proteins. Acts as a repressor of the orphan nuclear receptor NR4A1 by inhibiting AB domain-mediated transcriptional activity. May be involved in the hormone-mediated regulation of NR4A1 transcriptional activity.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GADD45GIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité