Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNF2L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6015R-A680
BOSSBS-6015R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6015R-A680
Anti-SNF2L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SNF2L, also known as SMARCA1 (SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 1), SWI or ISWI, is a 1,054 amino acid protein that localises to the nucleus and contains one helicase C-terminal domain, one helicase ATP-binding domain and two SANT domains. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, SNF2L exists as a component of the nucleosome-remodeling factor (NURF) complex where it helps to facilitate the ATP-dependent perturbation of chromatin structure and may also be involved in brain development and neurite outgrowth. The gene encoding SNF2L maps to human chromosome X, which contains nearly 153 million base pairs and houses over 1,000 genes.

Type: Primary
Antigen: SNF2L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-380/1054
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité