Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBBP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6016R-HRP
BOSSBS-6016R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6016R-HRP
Anti-RBBP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
In embryonic stem (ES) cells, plays a crucial role in the differentiation potential, particularly along the neural lineage, regulating gene induction and H3 'Lys-4' methylation at key developmental loci, including that mediated by retinoic acid (By similarity). As part of the MLL1/MLL complex, involved in mono-, di- and trimethylation at 'Lys-4' of histone H3. Histone H3 'Lys-4' methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional activation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RBBP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité