Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1ORF186 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6023R-A555
BOSSBS-6023R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6023R-A555
Anti-C1ORF186 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Bone marrow stromal cell antigen 1 (BST1) is a pleiotropic ectoenzyme which belongs to the CD38 family and to the growing number of leukocyte surface molecules known to act independently as both receptors and enzymes. The BST1 molecule displays two distinct domains in its extracellular component. The first is implicated in the enzymic activities of the molecule (it synthesizes cyclic ADP-ribose, a second messenger that elicits calcium release from intracellular stores) and the second domain has adhesion/signalling properties.Bone marrow stromal cell antigen 1 facilitates pre-B-cell growth. The deduced amino acid sequence exhibits 33% similarity with CD38. BST1 expression is enhanced in bone marrow stromal cell lines derived from patients with rheumatoid arthritis. The polyclonal B-cell abnormalities in rheumatoid arthritis may be, at least in part, attributed to BST1 overexpression in the stromal cell population.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C1ORF186
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité