Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CADM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6026R-CY3
BOSSBS-6026R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6026R-CY3
Anti-CADM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mediates homophilic cell-cell adhesion in a Ca(2+)-independent manner. Also mediates heterophilic cell-cell adhesion with CADM3 and PVRL3 in a Ca(2+)-independent manner. Acts as a tumor suppressor in non-small-cell lung cancer (NSCLC) cells. Interaction with CRTAM promotes natural killer (NK) cell cytotoxicity and interferon-gamma (IFN-gamma) secretion by CD8+ cells in vitro as well as NK cell-mediated rejection of tumors expressing CADM3 in vivo. May contribute to the less invasive phenotypes of lepidic growth tumor cells. In mast cells, may mediate attachment to and promote communication with nerves. CADM1, together with MITF, is essential for development and survival of mast cells in vivo. Acts as a synaptic cell adhesion molecule and plays a role in the formation of dendritic spines and in synapse assembly (By similarity). May be involved in neuronal migration, axon growth, pathfinding, and fasciculation on the axons of differentiating neurons. May play diverse roles in the spermatogenesis including in the adhesion of spermatocytes and spermatids to Sertoli cells and for their normal differentiation into mature spermatozoa.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CADM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité