Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6031R-CY3
BOSSBS-6031R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-6031R-CY3
Anti-FCGR2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for the Fc region of complexed or aggregated immunoglobulins gamma. Low affinity receptor. Involved in a variety of effector and regulatory functions such as phagocytosis of immune complexes and modulation of antibody production by B-cells. Binding to this receptor results in down-modulation of previous state of cell activation triggered via antigen receptors on B-cells (BCR), T-cells (TCR) or via another Fc receptor. Isoform IIB1 fails to mediate endocytosis or phagocytosis. Isoform IIB2 does not trigger phagocytosis.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD32B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité