Anti-CPA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6035R-CY5.5
BOSSBS-6035R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6035R-CY5.5
Anti-CPA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Carboxypeptidase A2 (CPA2) is one of three different isoforms of human pancreatic carboxypeptidase A. Carboxypeptidase A2 acts on aromatic C-terminal residues.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CPA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité