Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPEB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6037R-CY7
BOSSBS-6037R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6037R-CY7
Anti-CPEB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Sequence-specific RNA-binding protein that regulates mRNA cytoplasmic polyadenylation and translation initiation during oocyte maturation, early development and at postsynapse sites of neurons. Binds to the cytoplasmic polyadenylation element (CPE), an uridine-rich sequence element (consensus sequence 5'-UUUUUAU-3') within the mRNA 3'-UTR. In absence of phosphorylation and in association with TACC3 is also involved as a repressor of translation of CPE-containing mRNA; a repression that is relieved by phosphorylation or degradation (By similarity). Involved in the transport of CPE-containing mRNA to dendrites; those mRNAs may be transported to dendrites in a translationally dormant form and translationally activated at synapses (By similarity). Its interaction with APLP1 promotes local CPE-containing mRNA polyadenylation and translation activation (By similarity). Induces the assembly of stress granules in the absence of stress.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPEB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité