Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRABP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6038R-A488
BOSSBS-6038R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6038R-A488
Anti-CRABP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
A number of specific carrier proteins for members of the vitamin A family have been discovered. Cellular retinoic acid binding proteins (CRABP) are low molecular weight proteins whose precise function remains unknown. The inducibility of the CRABP2 gene suggests that this isoform is important in retinoic acid-mediated regulation of human skin growth and differentiation. It has been postulated that the CRABP2 gene is transcriptionally regulated by a newly synthesized regulatory protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRABP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité