Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NBL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6043R-A350
BOSSBS-6043R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6043R-A350
Anti-NBL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
NBL1 (Neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1) is a candidate tumor suppressor of neuroblastoma and may play a role in preventing cells from entering the final stage (G1/S) of the transformation process. NBL1 is a member of the evolutionarily conserved CAN (Cerberus and DAN) family of proteins, which contain a domain resembling the CTCK (C-terminal cystine knot-like) motif found in a number of signaling molecules. It is a member of a class of glycoproteins shown to be secreted inhibitors of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) and bone morphogenic protein pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NBL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité