Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6044R-CY5.5
BOSSBS-6044R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6044R-CY5.5
Anti-DLL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in the Notch signaling pathway as Notch ligand. Activates NOTCH1 and NOTCH4. Involved in angiogenesis; negatively regulates endothelial cell proliferation and migration and angiogenic sprouting. Essential for retinal progenitor proliferation is required for suppressing rod fates in late retinal progenitors as well as for proper generation of other retinal cell types. During spinal cord neurogenesis, inhibits V2a interneuron fate.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité