Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6050R-A555
BOSSBS-6050R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6050R-A555
Anti-FSTL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
TSC-36 is a secreted extracellular glycoprotein. The amino acid sequence of TSC-36 is similar to follistatin, an inhibitor of activin, as it contains a follistatin module. TSC-36 is a heparin-binding protein suggested to have a role in the negative regulation of cellular growth, as its expression is induced in response to TGF-b1. In addition, TSC-36 is not found in small cell lung cancer (SCLC) cells, a highly aggressive neoplasm, but is detected in some non-small cell lung cancer (NSCLC) cells, a moderately aggressive neoplasm.. May modulate the action of some growth factors on cell proliferation and differentiation. Binds heparin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FSTL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité