Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NTMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6057R-A488
BOSSBS-6057R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6057R-A488
Anti-NTMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Distributive alpha-N-methyltransferase that methylates the N-terminus of target proteins containing the N-terminal motif [Ala/Pro/Ser]-Pro-Lys when the initiator Met is cleaved. Specifically catalyzes mono-, di- or tri-methylation of exposed alpha-amino group of Ala or Ser residue in the [Ala/Ser]-Pro-Lys motif and mono- or di-methylation of Pro in the Pro-Pro-Lys motif. Some of the substrates may be primed by METTL11B-mediated monomethylation. Responsible for the N-terminal methylation of KLHL31, MYL2, MYL3, RB1, RCC1, RPL23A and SET. Required during mitosis for normal bipolar spindle formation and chromosome segregation via its action on RCC1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NTMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité