Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCSK9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6060R-FITC
BOSSBS-6060R-FITCEA 915 EUR InStock
BOSSBS-6060R-FITC
Anti-PCSK9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Crucial player in the regulation of plasma cholesterol homeostasis. Binds to low-density lipid receptor family members: low density lipoprotein receptor (LDLR), very low density lipoprotein receptor (VLDLR), apolipoprotein E receptor (LRP1/APOER) and apolipoprotein receptor 2 (LRP8/APOER2), and promotes their degradation in intracellular acidic compartments (PubMed:18039658). Acts via a non-proteolytic mechanism to enhance the degradation of the hepatic LDLR through a clathrin LDLRAP1/ARH-mediated pathway. May prevent the recycling of LDLR from endosomes to the cell surface or direct it to lysosomes for degradation. Can induce ubiquitination of LDLR leading to its subsequent degradation (PubMed:18799458, PubMed:17461796, PubMed:18197702, PubMed:22074827). Inhibits intracellular degradation of APOB via the autophagosome/lysosome pathway in a LDLR-independent manner. Involved in the disposal of non-acetylated intermediates of BACE1 in the early secretory pathway (PubMed:18660751). Inhibits epithelial Na(+) channel (ENaC)-mediated Na(+) absorption by reducing ENaC surface expression primarily by increasing its proteasomal degradation. Regulates neuronal apoptosis via modulation of LRP8/APOER2 levels and related anti-apoptotic signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCSK9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité