Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD109 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6067R-FITC
BOSSBS-6067R-FITCEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6067R-FITC
Anti-CD109 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CD109 is a a novel member of the alpha2-macroglobulin (alpha2M)/complement superfamily. It is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked cell surface glycoprotein of approximately 170 kd found onendothelial cells, activated platelets and T-cells and on a subset of hematopoietic stem and progenitor cells. Although it has been suggested that T-cell CD109 may play a role in antibody-inducing T-helper function and it is known that platelet CD109 carries the Gov alloantigen system, the role of CD109 in hematopoietic cells remains largely unknown.CD109 has been identified as part of the TGF-beta receptor system in human keratinocytes and upregulation of CD109 expression has been observed in several different types of tumour.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD109
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité