Anti-LEPREL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6068R-A680
BOSSBS-6068R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6068R-A680
Anti-LEPREL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
LEPREL2 belongs to a family of collagen prolyl hydroxylases required for proper collagen biosynthesis, folding, and assembly.
Type: Primary
Antigen: LEPREL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/736
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité