Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6072R-A680
BOSSBS-6072R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6072R-A680
Anti-MCC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene is a candidate colorectal tumor suppressor gene that is thought to negatively regulate cell cycle progression. The orthologous gene in the mouse expresses a phosphoprotein associated with the plasma membrane and membrane organelles, and overexpression of the mouse protein inhibits entry into S phase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: MCC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 731-829/829
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité