Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MFSD2A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6073R-FITC
BOSSBS-6073R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-6073R-FITC
Anti-MFSD2A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Sodium-dependent lysophosphatidylcholine (LPC) symporter, which plays an essential role for blood-brain barrier formation and function. Specifically expressed in endothelium of the blood-brain barrier of micro-vessels and transports LPC into the brain. Transport of LPC is essential because it constitutes the major mechanism by which docosahexaenoic acid (DHA), an omega-3 fatty acid that is essential for normal brain growth and cognitive function, enters the brain. Transports LPC carrying long-chain fatty acids such LPC oleate and LPC palmitate with a minimum acyl chain length of 14 carbons. Does not transport docosahexaenoic acid in unesterified fatty acid. Specifically required for blood-brain barrier formation and function, probably by mediating lipid transport. Not required for central nervous system vascular morphogenesis (By similarity). Acts as a transporter for tunicamycin, an inhibitor of asparagine-linked glycosylation. In placenta, acts as a receptor for ERVFRD-1/syncytin-2 and is required for trophoblast fusion (PubMed:18988732).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MFSD2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité