Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASSF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6078R-A750
BOSSBS-6078R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6078R-A750
Anti-RASSF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The RAS oncogene (MIM 190020) is mutated in nearly one-third of all human cancers. Members of the RAS superfamily are plasma membrane GTP-binding proteins that modulate intracellular signal transduction pathways. A subfamily of RAS effectors, including RASSF3, share a RAS association (RA) domain.[supplied by OMIM, Jul 2003].

Type: Primary
Antigen: RASSF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/238
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité