Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gene 21 protein/NPRL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6079R-A750
BOSSBS-6079R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6079R-A750
Anti-Gene 21 protein/NPRL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NPR2L is homologous to yeast nitrogen permease and is a candidate tumor suppressor, being a negative regulator of cell cycle. Most abundant in skeletal muscle, followed by brain, liver, and pancreas, with lower amounts in lung, kidney, placenta, and heart. Expressed in most lung cancer cell lines tested. There are two isoforms, produced by alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: Gene 21 protein/NPRL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-320/380
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité