Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6080R-FITC
BOSSBS-6080R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6080R-FITC
Anti-XAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
XAB2 protein (XPA binding protein 2) was first identified through its interaction with XPA, a key factor in nucleotide excision repair pathways. XAB2 therefore appears to be involved in transcription coupled DNA repair and transcription. Immunoprecipitation experiments have also demonstrated that a fraction of XAB2 interacts with the transcription coupled repair specific proteins CSA and CSB as well as with RNA polymerase II. Microinjection experiments with XAB2 resulted in the inhibition of both transcription coupled repair and transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: XAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité