Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANP32A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6083R-CY7
BOSSBS-6083R-CY7EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6083R-CY7
Anti-ANP32A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Implicated in a number of cellular processes, including proliferation, differentiation, caspase-dependent and caspase-independent apoptosis, suppression of transformation (tumor suppressor), inhibition of protein phosphatase 2A, regulation of mRNA trafficking and stability in association with ELAVL1, and inhibition of acetyltransferases as part of the INHAT (inhibitor of histone acetyltransferases) complex. Plays a role in E4F1-mediated transcriptional repression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANP32A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité