Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU6F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6084R-CY3
BOSSBS-6084R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6084R-CY3
Anti-POU6F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a member of the POU protein family characterized by the presence of a bipartite DNA binding domain, consisting of a POU-specific domain and a homeodomain, separated by a variable polylinker. The DNA binding domain may bind to DNA as monomers or as homo- and/or heterodimers, in a sequence-specific manner. The POU family members are transcriptional regulators, many of which are known to control cell type-specific differentiation pathways. This gene is a tumor suppressor involved in Wilms tumor (WT) predisposition. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POU6F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité