L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-POU6F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-6084R-CY7
BOSSBS-6084R-CY7EA 900 EUR InStock
BOSSBS-6084R-CY7
Anti-POU6F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the POU protein family characterized by the presence of a bipartite DNA binding domain, consisting of a POU-specific domain and a homeodomain, separated by a variable polylinker. The DNA binding domain may bind to DNA as monomers or as homo- and/or heterodimers, in a sequence-specific manner. The POU family members are transcriptional regulators, many of which are known to control cell type-specific differentiation pathways. This gene is a tumor suppressor involved in Wilms tumor (WT) predisposition. Alternatively spliced transcript variants encoding distinctMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité