Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6085R-A680
BOSSBS-6085R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6085R-A680
Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a role in the regulation of the circadian clock. Modulates the period length and phase of circadian gene expression and also regulates expression and interaction of the core clock components PER1/2 and CRY1/2. Seems to have an immune potentiation function.
Type: Primary
Antigen: PRKCDBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/261
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité