Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6085R-CY5
BOSSBS-6085R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6085R-CY5
Anti-PRKCDBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Plays a role in the regulation of the circadian clock. Modulates the period length and phase of circadian gene expression and also regulates expression and interaction of the core clock components PER1/2 and CRY1/2. Seems to have an immune potentiation function.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PRKCDBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité