Anti-RASAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6088R-A750
BOSSBS-6088R-A750EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6088R-A750
Anti-RASAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Probable inhibitory regulator of the Ras-cyclic AMP pathway.
Type: Primary
Antigen: RASAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/805
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité