Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASSF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6089R-CY5
BOSSBS-6089R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6089R-CY5
Anti-RASSF8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the Ras-assocation domain family (RASSF) of tumor suppressor proteins. This gene is essential for maintaining adherens junction function in epithelial cells and has a role in epithelial cell migration. It is a lung tumor suppressor gene candidate. A chromosomal translocation t(12;22)(p11.2;q13.3) leading to the fusion of this gene and the FBLN1 gene is found in a complex type of synpolydactyly. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RASSF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité